主要文件
1.00961
Supelco
Total Hardness Test, photometric
photometric, 5-215 mg/L (Ca), water hardness 0.7-30.1 °d, water hardness 0.9-37.6 °e, water hardness 1.2-53.7 °f, 7-301 mg/L (CaO), 12-537 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
总硬度预装管测试盒, photometric, 5-215 mg/L (Ca), water hardness 0.7-30.1 °d, water hardness 0.9-37.6 °e, water hardness 1.2-53.7 °f, 7-301 mg/L (CaO), 12-537 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 25 tests
特殊分析物
calcium
测量范围
12-537 mg/L (CaCO3)
5-215 mg/L (Ca)
7-301 mg/L (CaO)
water hardness measuring range
0.7-30.1 °d
0.9-37.6 °e
1.2-53.7 °f
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Phthalein complexone)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法,5 - 215 mg/L (Ca), 0.7 - 30.1 °d, 0.9 - 37.6 °e, 1.2 - 53.7 °f 7 - 301 mg/L (CaO), 12 - 537 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
该Spectroquant®总硬度比色池测试可准确定量水样品的硬度。 给定样品的总硬度意为其碱土金属盐含量,包括钙、镁、锶和钡(“硬化成分”)。
由于水中一般仅含微量的锶和钡,硬度被定义为水中的钙离子 Ca“2+”和镁离子Mg
2+
(“硬度离子”)含量。
应用的方法:在中性溶液中,钙离子和镁离子生成紫色染料,该染料可通过光度法测定。
该Spectroquant® 比色池测试包含预装试剂的16 mm圆形比色池,以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant®比色池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2