Key Documents
1.00858
Supelco
Calcium Test, photometric
photometric, 10-250 mg/L (Ca), 14-350 mg/L (CaO), 25-624 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
钙测试管, photometric, 10-250 mg/L (Ca), 14-350 mg/L (CaO), 25-624 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
calcium
測量範圍
10-250 mg/L (Ca)
14-350 mg/L (CaO)
25-624 mg/L (CaCO3)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Phthalein complexone)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法 10 - 250 mg/l Ca 14 - 350 mg/l CaO 25 - 624 mg/l CaCO₃ Spectroquant®
Spectroquant®钙反应池测试可以准确定量含水样品中的钙含量。
方法原理:在中性溶液中,钙离子与酞紫反应形成紫色染料,该染料可通过光度法测定。Spectroquant®反应池测试包含预装试剂的16 mm圆形测试盒,以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有Spectroquant®反应池和测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2