110025
1.10025
别名:
总硬度化学测试条
1 of 10
Supelco
1.10046
Total Hardness Test
1.08047
总硬度测试
1.02403
重铬酸钾
1.11104
1.08312
1.10032
1.10020
Nitrate Test 硝酸盐
1.02400
邻苯二甲酸氢钾
1.08039
1.02406
氯化钠
Total Hardness Test, colorimetric, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
semi-quantitative
100
MQuant®
calcium, magnesium
3-21 °d4-26 °e5-37 °f
colorimetric
15-25°C
光度法及快速化学品检测_Spectroquant®光度测试系统_滴定法试剂盒_MQuantPH试纸-默克生命科学
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
大麻检测产品:适合种植者的解决方案
测试条、试纸与反射仪_MQUANT®测试条
11 - Combustible Solids
WGK 1
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
1.14428
铵测试
1.10007
Nitrite Test 亚硝酸盐