主要文件
1.00599
Supelco
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
氯测试, photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 200 tests ((free chlorine) or 100 (free chlorine) + 100 (total chlorine))
特定分析物
chlorine
測量範圍
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (DPD)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
(游离和总氯)方法:光度法, 0.010 - 6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
T这种Spectroquant
® 氯测试可以准确定量。氯酸盐消毒剂仍被广泛使用,主要用于饮用水和游泳池中的氯化处理。在弱酸性溶液中,游离氯与二丙基对苯二胺(DPD)反应形成红紫染料,该染料通过光度法测定。在存在碘化钾的情况下,在该反应中还测量了结合的氯。
该方法类似于EPA 330.5、APHA 4500-Cl2 G和 DIN EN ISO 7393-2。
我们的所有比色池和试剂检测试剂盒均配备了唯一的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含基本信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该Spectroquant® Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
應用
  • 3,3′,5,5′-四甲基联苯胺作为水中氯的多比色指示剂符合卫生指标值。:该研究展示了使用3,3′,5,5′-四甲基联苯胺作为检测水中氯含量的比色指标,为确保符合卫生指南的水安全提供了一种具有成本效益和简单的方法(Palladino et al., 2020)。
  • 用横向流动试验分析极低浓度水溶液中的游离氯。:研究横向流动测定法定量水中游离氯的有效性,强调了它们在现场环境中快速准确地检测氯的潜力(Schwenke et al., 2019)。
  • 改进余氯检测;邻甲苯胺亚砷酸盐法测定水中的真、假和氯胺残留量。:描述了测量水中不同形式氯残留的方法进步,提高了水质评估的准确性(GILCREAS FW, 1948)。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
实验方案
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.