Merck
1.00926
SAFC
二乙醚
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
制药生产
别名:
乙醚, 醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2)2O
CAS号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-467-2
agency
BP
Ph. Eur.
品質等級
蒸汽密度
2.6 (vs air)
蒸汽壓力
587 hPa ( 20 °C)
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
320 °F
expl. lim.
36.5 %
技術
API processing | polymorph screening: suitable
折射率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -40 °C
溶解度
69 g/L
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
liquid formulation
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
乙醚是外用制剂中的溶剂。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup