Merck
M3821
Sigma-Aldrich
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
rabbit polyclonal
别名:
抗-MBP
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
产品名称
抗-髓鞘碱性蛋白(MBP) 兔抗, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 17-22 kDa (isoform)
antigen ~22 kDa (isoform)
antigen ~33 kDa (isoform)
物種活性
rat, human, mouse
濃度
~1 mg/mL
技術
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
一般說明
髓磷脂碱性蛋白(MBP)是一种亲水性蛋白质,主要在少突胶质细胞( oligodendrocyte)中表达。它在神经系统的髓鞘形成、髓鞘形成前的信号通路和神经损伤后的髓鞘再生中起关键作用。抗髓磷脂碱性蛋白(MBP)抗体可用于蛋白质印迹和流式细胞术。兔抗髓磷脂碱性蛋白抗体与小鼠、大鼠和人髓磷脂碱性蛋白发生特异反应。
髓鞘碱性蛋白(MBP)是18.5kDa的蛋白,由定位于人类染色体18q22qter的基因编码。MBP是髓鞘的主要成分,在中枢神经系统(CNS)中高表达。
免疫原
对应于人髓鞘碱性蛋白的残基 102-116 的合成肽。
應用
兔生产的抗髓磷脂碱性蛋白(MBP)抗体可用于:
  • 间接免疫标记
  • 免疫组化。
  • 蛋白质印迹。
抗髓磷脂碱性蛋白(MBP)抗体(1:200 稀释)可用作双荧光标记中的一抗。它还可用于免疫印迹法检测髓磷脂碱性蛋白。
生化/生理作用
髓磷脂碱性蛋白(MBP)在髓鞘的形成中起重要作用,并且与各种神经障碍有关。髓磷脂碱性蛋白作为自身免疫疾病实验性变应性脑脊髓炎(EAE)中的抗原靶点。髓磷脂碱性蛋白在细胞骨架更新和膜延伸中起重要作用。此外,它还参与 Fyn 介导的信号途径、磷酸肌醇的隔离和钙稳态的调节。髓磷脂碱性蛋白作为丝裂原活化蛋白激酶(MAP)激酶的体外底物起作用,并有助于酶的纯化和功能研究。
外觀
溶于含有 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲液中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Identification by mass spectrometry of threonine 97 in bovine myelin basic protein as a specific phosphorylation site for mitogen-activated protein kinase.
Erickson AK, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 265, 19728-19735 (1990)
Methylcobalamin promotes the differentiation of Schwann cells and remyelination in lysophosphatidylcholine-induced demyelination of the rat sciatic nerve.
Nishimoto S, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience (2015)
H Inouye et al.
Journal of neuroscience research, 28(1), 1-17 (1991-01-01)
To explain how the myelin proteins are involved in the organization and function of the myelin sheath requires knowing their molecular structures. Except for P2 basic protein of PNS myelin, however, their structures are not yet known. As an aid
C M Deber et al.
Clinical biochemistry, 24(2), 113-134 (1991-04-01)
Multiple sclerosis (MS) and a number of related distinctive diseases are characterized by the active degradation of central nervous system (CNS) myelin, an axonal sheath comprised essentially of proteins and lipids. These demyelinating diseases appear to arise from complex interactions
Functional motor recovery from motoneuron axotomy is compromised in mice with defective corticospinal projections.
Ding Y, et al.
PLoS ONE, 9 (2014)