主要文件
05-1341
Sigma-Aldrich
抗组蛋白H3抗体(未修饰Lys4,克隆CMA301)
clone CMA301, from mouse, purified by affinity chromatography
别名:
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
無性繁殖
CMA301, monoclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
vertebrates, human
技術
ELISA: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白是在翻译后高度修饰的,组蛋白H3是五种组蛋白中最广泛的修饰形式。术语”组蛋白13“含义模糊,因为它不区分序列变体或修饰状态。组蛋白H3 是表观遗传学这一新兴领域中的一种重要蛋白,其序列变体和可变修饰状态在基因的动态、长期调节中起一定作用。
特異性
基于序列相似性,预期具有广泛的物种交叉反应。
该抗体可识别Thr3 和 Lys4 处未修饰的组蛋白13,但是不可识别磷酸化Thr3和乙酰化或甲基化Thr3。抗体的结合特异性使得Lys9、Ser10和/或Lys141的修饰成为可能。
免疫原
对应于人组蛋白H3的1-12位氨基酸的合成肽,与KLH偶联。
表位:N末端(未修饰)
應用
ELISA:
外部实验室已证明该抗体适用于ELISA。1
免疫细胞化学:
外部实验室已证明该抗体适用于免疫细胞化学。
1免疫沉淀:
外部实验室已证明该抗体适用于免疫沉淀。
使用经WB、ICC、 ELISA、 IP、 FC、 DB验证的抗组蛋白H3抗体(未修饰Lys4、克隆CMA301)(小鼠单克隆)检测组蛋白H3,也称为组蛋白3-H3。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
已通过蛋白质印迹对HeLa细胞裂解液进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:10,000 稀释液在10 μg HeLa酸提取物细胞裂解液和重组组蛋白H3(500 ng)中检测到组蛋白H,但是在其它重组组蛋白中没有检测到。
標靶描述
大约17 kDa
外觀
纯化的小鼠单克隆IgG2bκ 上清液,溶于含0.05%叠氮化钠的PBS中。
肽亲和色谱
儲存和穩定性
自收到之日起,在-8°C条件下可稳定保存1年。
为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
HeLa酸提取物裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Impaired Experience-Dependent Refinement of Place Cells in a Rat Model of Alzheimer's Disease.
Broussard, et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 86, 1907-1916 (2023)
ADAM17-mediated CD44 cleavage promotes orasphere formation or stemness and tumorigenesis in HNSCC.
Kamarajan, P; Shin, JM; Qian, X; Matte, B; Zhu, JY; Kapila, YL
Cancer Medicine null
Martin L Schmitt et al.
Journal of biomolecular screening, 19(6), 973-978 (2014-04-02)
Posttranslational modifications of histone tails are very important for epigenetic gene regulation. The lysine-specific demethylase LSD1 (KDM1A/AOF2) demethylates in vitro predominantly mono- and dimethylated lysine 4 on histone 3 (H3K4) and is a promising target for drug discovery. We report
Xiaojuan Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 293(38), 14669-14677 (2018-08-08)
Hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α) is a transcription factor that regulates cellular responses to hypoxia. It controls the expression of both BCL2/adenovirus E1B 19-kDa protein-interacting protein 3 (BNIP3) and insulin-like growth factor 2 (IGF2). Previous studies have demonstrated that in hypoxia
Genome-wide analysis of the chromatin sites targeted by HEX 70a storage protein in the honeybee brain and fat body.
Martins, et al.
Insect Molecular Biology, 32, 277-304 (2023)