Merck
所有图片(5)
主要文件
05-829
Sigma-Aldrich
Anti-TUBA1A (TUBA3) Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, DM1A
别名:
Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品名称
抗-α-微管蛋白抗体,克隆DM1A, clone DM1A, Upstate®, from mouse
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
克隆
DM1A, monoclonal
种属反应性
avian, pig, rat, bovine, mouse, human, guinea pig
制造商/商品名称
Upstate®
技术
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TUBA1A(7846)
一般描述
微管参与多种细胞活动,从有丝分裂和转运事件到细胞运动和细胞形状的维持。微管蛋白本身是一种球状蛋白,由两种多肽(α和β微管蛋白)组成。将α和β微管蛋白二聚体组装到13个原丝上,形成直径为22 nm的微管。酪氨酸连接酶将C端酪氨酸释放到单体α微管蛋白上。组装的微管可以再次被细胞骨架相关的羧肽酶脱酪氨酸。脱酪氨酸化的α微管蛋白称为Glu-微管蛋白。脱酪氨酸化的α微管蛋白的另一种翻译后修饰是C末端聚谷氨酰化,它是神经元细胞和有丝分裂纺锤体中微管的特征。
特异性
识别α-微管蛋白,克隆DM1A,MW 50-60 kDa。该抗体识别的表位已定位到氨基酸426-450。
免疫原
纯化人脑α-微管蛋白。 该抗体识别的表位已定位到氨基酸426-450(AALEKDYEEVGVDSVEGEGEEEGEE)。
表位:氨基酸426-450
应用
免疫荧光:
(Breitling, F., 1986)
抗α微管蛋白抗体,克隆DM1A,是一种抗α微管蛋白的抗体,用于IC和IF & WB。
研究子类别
细胞骨架
研究类别
细胞结构
质量
通过蛋白质印迹法对非刺激的A431裂解液进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.1-1 µg/mL该批次产品在A431、L6细胞或大鼠全脑组织中检测α-微管蛋白。
目标描述
50-60 kDa
联系
替代:04-1117
外形
形式:纯化
纯化小鼠单克隆IgG1,溶于含有0.1M Tris甘氨酸、0.15M NaCl、0.05%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:
第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于-20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析说明
对照
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
H3 relaxin demonstrates antifibrotic properties via the RXFP1 receptor.
Hossain MA, Man BC, Zhao C, Xu Q, Du XJ, Wade JD, Samuel CS
Biochemistry null
Reactivation of epigenetically silenced HER4/ERBB4 results in apoptosis of breast tumor cells.
Das, PM; Thor, AD; Edgerton, SM; Barry, SK; Chen, DF; Jones, FE
Oncogene null
Diana M Cittelly et al.
Carcinogenesis, 31(12), 2049-2057 (2010-09-30)
Tamoxifen is the most commonly prescribed therapy for patients with estrogen receptor (ER)α-positive breast tumors. Tumor resistance to tamoxifen remains a serious clinical problem especially in patients with tumors that also overexpress human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). Current
G protein binding and G protein activation by nucleotide transfer involve distinct domains on tubulin: regulation of signal transduction by cytoskeletal elements.
Roychowdhury, S, et al.
Biochemistry, 32, 4955-4961 (1993)
MicroRNA-7 inhibits multiple oncogenic pathways to suppress HER2?16 mediated breast tumorigenesis and reverse trastuzumab resistance.
Huynh, FC; Jones, FE
Testing null