Key Documents
Z409073
玛瑙研钵和研杵
Deep form, O.D. 95 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.35
材料
agate
直徑
30 mm
內徑
75 mm
外徑
95 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由天然玛瑙制成,具有高度抛光的研磨表面。非常适合制备实验室样品和高纯度粉末。玛瑙材料是一种特殊的硅酸盐,主要成分为SiO2。它耐洗涤剂。可耐受最高达350°C的高温。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2