Merck
所有图片(10)
主要文件
ZRB1013
Sigma-Aldrich
抗-CD133(Prominin-1)抗体,克隆2F8,ZooMAb® 兔单克隆
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
AC133, Prominin-1, Prominin-样蛋白1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.43
生物来源
rabbit (recombinant)
质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
2F8, recombinant monoclonal
monoclonal
产品线
ZooMAb® learn more
表单
lyophilized
分子量
calculated mol wt 97.11 kDa
observed mol wt ~100 kDa
种属反应性
human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
环保替代产品特性
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技术
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
UniProt登记号
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
一般描述
ZooMAb抗体代表了新一代的重组单克隆抗体。
每个ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统制造,纯化均一,并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
在此处了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于遵循绿色化学12原则中的一个或多个原则,为您提供更环保的替代产品。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,化学性质稳定,可以在需要时进行环境运输和储存,因此符合“废物产生预防”,“设计更安全的化学品”和“设计节能”规范。 点击此处以获取更多信息。
特异性
克隆2F8是一种ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测CD133(Prominin-1)。它靶向N端细胞外结构域的77个氨基酸的表位。
免疫原
His标记的重组片段,对应于人CD133(Prominin-1)N端区域的77个氨基酸。
应用
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在大鼠肾组织切片中检测到CD133(Prominin-1)。
免疫荧光分析:代表性批次的1:100稀释液在大鼠肾组织切片中检测到CD133(Prominin-1)。
流式细胞术: 分析:1 µg代表性批次的这种抗体可检测 一百万个固定的和透化的HCT116细胞中的CD133
抗CD133(Prominin-1),克隆2F8 ZooMAb,目录号ZRB1013,是一种重组兔单克隆抗体,可特异性靶向Prominin(CD133),并已经过测试用于免疫荧光,免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
目标描述
Prominin-1(UniProt:O43490;又称抗原AC133,Prominin-样蛋白1,CD133)是由人的PROM1(又称PROML1,MSTP061)基因(基因ID:8842)所编码的。CD133(Prominin-1)是多通道细胞表面糖蛋白,在细胞分化、增殖和凋亡中起作用。它结合含胆固醇的质膜微区中的胆固醇,并可能在上皮细胞的顶质膜的组织中起作用。在视网膜早期发育过程中,CD133充当盘形态发生的关键调节因子。已知PROM1基因缺陷会导致色素性视网膜炎,视锥细胞营养不良和视网膜黄斑营养不良2。已经报道了几种癌细胞类型中较高水平的CD133,包括各种白血病,视网膜母细胞瘤,胶质母细胞瘤和肾癌。在胰腺癌,胃癌,结直肠癌和肝细胞癌中也观察到更高水平的CD133。它也被认为是成年小肠中干细胞的标志物,这些干细胞易于转化为保留一部分突变Prom1+肿瘤细胞的肿瘤。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。(参考文献:Zhu, L., et al. (2009).Nature 477 (7229); 603-607)。
外形
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重悬
复溶至25 μL后为300 μg/mL。请参考有关应用和样品类型的建议起始稀释度或滴度指南。
储存及稳定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律信息
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)