Merck
T-006
Supelco
(±)-Δ-四氢大麻酸标准液 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H28O4
分子量:
344.44
EC 号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
浓度
100 μg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
cannabis testing
forensics and toxicology
包装形式
single component solution
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCc1cc(O)c2C3C=C(CCC3C(C)(C)Oc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-13-10-17(22)19-15-12-14(20(23)24)8-9-16(15)21(2,3)25-18(19)11-13/h10-12,15-16,22H,4-9H2,1-3H3,(H,23,24)
InChI key
YOVRGSHRZRJTLZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
11-nor-9-羧基-Δ9-THC,也称为THC酸,是大麻使用者尿液或血液中Δ9-THC的主要次级代谢产物。该认证参考溶液适合用作制备校准品和对照品的起始物料,用于法医分析、尿液药物检测或临床毒理学研究中通过LC/MS或GC/MS法进行THC检测。
其他说明
外消旋混合物 -不用于免疫分析
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS