特点
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
浓度
1.0 mg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
cannabis testing
forensics and toxicology
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC1=C2C3C(CCC(C(O)=O)=C3)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])OC2=CC(CCCCC([2H])([2H])[2H])=C1
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-13-10-17(22)19-15-12-14(20(23)24)8-9-16(15)21(2,3)25-18(19)11-13/h10-12,15-16,22H,4-9H2,1-3H3,(H,23,24)/i1D3,2D3,3D3
InChI key
YOVRGSHRZRJTLZ-GQALSZNTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C