特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
浓度
1.0 mg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C18H13ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-9H,10H2,1H3
InChI key
DDLIGBOFAVUZHB-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
一般描述
咪达唑仑是一种苯二氮卓类药物,具有抗焦虑、肌肉松弛和抗惊厥的特性。
应用
- 基于液相色谱-串联质谱法(LCMS/MS)测定豚鼠毛发样品中的 12 种精神药物及其代谢物
- 使用 C–MS/MS 法对在人血液和头发中的 18 种苯二氮卓类药物进行多残留分析
- 通过 LC–MS/MS 法进行两步提取后对人发样品中 21 种苯二氮卓类药物和 3 种 z-药物进行检测和估算
- 通过超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱(UHPLC-QqQ-MS/MS)法同时分析人尿和血中 54 种苯二氮卓类药物和 3 种 z-药物残留
- 使用 LC-MS/MS 分析干血斑(DBS)卡上的 26 种化合物,包括 18 种苯二氮卓类药物、7 种苯二氮卓类药物代谢物和 1 种z-药物
特点和优势
- 完全符合 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 认证
- 附综合分析证书(CoA),包括稳定性、均匀性、浓度准确性、不确定性和可追溯性数据
- 通过实时稳定性研究严格测试,以确保准确性和保质期
- 使用合格的精密天平进行重量准备,以确保最小不确定性
- 氩气环境下火焰密封,装入安瓿以便长期保存
- 提供方便的 DEA 豁免格式,以提高实验室效率
法律信息
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup