Merck
H-921
Supelco
α-羟基咪达唑仑-D4 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18D4H9ClFN3O
分子量:
345.79
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(F)c1[2H])C2=NCc3cnc(CO)n3-c4ccc(Cl)cc24
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c19-11-5-6-16-14(7-11)18(13-3-1-2-4-15(13)20)22-9-12-8-21-17(10-24)23(12)16/h1-8,24H,9-10H2/i1D,2D,3D,4D
InChI key
QHSMEGADRFZVNE-RHQRLBAQSA-N
一般描述
该内参标准品适用于通过 GC/MS或LC/MS 进行咪达唑仑测试或同位素稀释方法,从而用于临床毒理学、尿液药物测试、疼痛处方监测或法医分析应用。
它是α-羟基咪达唑仑的内参标准品,是苯二氮卓类咪达唑仑的主要代谢物,经细胞色素 P450 3A(CYP3A)同工酶的代谢形成。
应用
该认证加标溶液®适用于通过 HPLC、GC/MS 或 LC-MS/MS 进行 α-羟基咪达唑仑测定,从而用于法医分析、临床毒理学、尿液药物测试和大麻效力或杂质分析测试等应用。
该认证标准物质(CRM)还可作如下用途:
  • 基于液相色谱-串联质谱法(LC–MS/MS)测定豚鼠毛发样品中的 12 种精神药物及其代谢物
  • 使用 C–MS/MS 法对人血液和头发中的 18 种苯二氮卓类药物进行多残留分析
  • 通过 LC–MS/MS 法进行两步提取后对人发样品中 21 种苯二氮卓类药物和 3 种 z-药物进行检测和估算
  • 通过超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱(UHPLC-QqQ-MS/MS)法同时分析人尿和血中 54 种苯二氮卓类药物和 3 种 z-药物残留
  • 使用 LC-MS/MS 分析干血斑(DBS)卡上的 26 种化合物,包括 18 种苯二氮卓类药物、7 种苯二氮卓类药物代谢物和 1 种z-药物
特点和优势
  • 完全符合 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 认证
  • 附综合分析证书(CoA),包括稳定性、均匀性、浓度准确性、不确定性和可追溯性数据
  • 通过实时稳定性研究严格测试,以确保准确性和保质期
  • 使用合格的精密天平进行重量准备,以确保最小不确定性
  • 氩气环境下火焰密封,装入安瓿以便长期保存
  • 提供方便的 DEA 豁免格式,以提高实验室效率
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Heesang Lee et al.
Forensic science international, 255, 137-145 (2015-08-11)
Dried Blood Spot (DBS) has been used a blood extraction method for inherited metabolic disorder screening since 1960s. With introduction of LC-MS/MS, not only DBS could be used to analysis drugs in small blood volume, but in various fields, such