特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC(=O)\C=C/C(O)=O.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.C4H4O4/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,17-;/m0./s1
InChI key
AEIUZSKXSWGSRU-QXGDPHCHSA-N
基因信息
human ... SLC6A4(6532)
一般描述
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup