分子量
82401 Da
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
pkg of 50 mg
製造商/商標名
Cerilliant®
技術
liquid chromatography (LC): suitable
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C141H224N46O29S3/c1-11-77(6)111-133(212)186-112(80(9)189)134(213)183-106(130(209)184-110(76(4)5)132(211)176-97(49-32-61-161-141(155)156)120(199)170-93(45-28-57-157-137(147)148)116(195)166-78(7)113(192)180-103(136(215)216)66-82-36-16-13-17-37-82)74-219-218-73-105(182-123(202)90(42-22-25-54-142)167-114(193)87(145)65-81-34-14-12-15-35-81)129(208)173-95(47-30-59-159-139(151)152)118(197)171-96(48-31-60-160-140(153)154)122(201)178-102(68-84-70-163-89-41-21-19-39-86(84)89)127(206)174-98(51-52-108(146)190)124(203)179-101(67-83-69-162-88-40-20-18-38-85(83)88)126(205)172-94(46-29-58-158-138(149)150)119(198)175-99(53-63-217-10)125(204)169-91(43-23-26-55-143)117(196)168-92(44-24-27-56-144)121(200)177-100(64-75(2)3)115(194)164-71-109(191)165-79(8)135(214)187-62-33-50-107(187)131(210)181-104(72-188)128(207)185-111/h12-21,34-41,69-70,75-80,87,90-107,110-112,162-163,188-189H,11,22-33,42-68,71-74,142-145H2,1-10H3,(H2,146,190)(H,164,194)(H,165,191)(H,166,195)(H,167,193)(H,168,196)(H,169,204)(H,170,199)(H,171,197)(H,172,205)(H,173,208)(H,174,206)(H,175,198)(H,176,211)(H,177,200)(H,178,201)(H,179,203)(H,180,192)(H,181,210)(H,182,202)(H,183,213)(H,184,209)(H,185,207)(H,186,212)(H,215,216)(H4,147,148,157)(H4,149,150,158)(H4,151,152,159)(H4,153,154,160)(H4,155,156,161)/t77-,78-,79-,80+,87-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,110-,111-,112-/m0/s1
InChI 密鑰
PHEGMCHJJYMADA-IKGCZBKSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 开发3种免疫分析方法—间接竞争法ELISA、胶体金试纸条、AuNF试纸条,使用杂交瘤LF8分泌的IgG测定真正牛奶样品中的乳铁蛋白
- 通过已验证的竞争性酶联免疫吸附试验(ELISA)方法测定牛奶和奶制品中的牛乳铁蛋白
- 结合免疫亲和磁性纯化法和高效液相色谱-荧光检测法(HPLC-FL)定量分析乳制品中的乳铁蛋白
- 通过HPLC-二极管阵列检测法(DAD)检测灭菌乳、调制乳、发酵乳、婴儿配方、成人配方、大米米粉、维生素功能饮料和蛋白粉样品中的牛乳铁蛋白
- 开发和验证基于液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)的方法,测定婴儿配方样品中的牛乳铁蛋白
特點和優勢
- 天平和美国国家标准与技术研究所(NIST)的可追溯砝码由ISO 17025认证供应商校准。
- 材料经过了各种分析方法的全面鉴定和表征。
- 已在冷冻储存条件下(-10°C至-25°C)进行长期稳定性评估
準備報告
- 使用前称取材料。
- 根据认证的属性值确定所需的称重量。
- 材料具有吸湿性,因此在称重时尽量减少受潮。
- 建议定量应用的最小样本量为20mg。
- 如果较小的样本量,建议将不确定度增加2倍。
其他說明
法律資訊
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
CRMs of milk proteins aid accurate testing for infant formula, ensuring compliance and quality control.
CRMs of milk proteins aid accurate testing for infant formula, ensuring compliance and quality control.
CRMs of milk proteins aid accurate testing for infant formula, ensuring compliance and quality control.
CRMs of milk proteins aid accurate testing for infant formula, ensuring compliance and quality control.