主要文件
L-046
Supelco
β-乳球蛋白 来源于牛奶
certified reference material, ampule of 100 mg, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
表单
solid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 100 mg
制造商/商品名称
Cerilliant®
技术
liquid chromatography (LC): suitable
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
β-乳球蛋白A&B是牛奶和羊奶中主要的乳清蛋白,也广泛分布于其他哺乳动物中,有趣的是人类反而是个例外。它是一种食品过敏原。该全长蛋白CRM适合用作各种LC-MS/MS检测应用(包括过敏原检测、婴儿配方奶粉检测和膳食或营养检测应用)的校准品或对照品的起始材料。
应用
  • β-乳球蛋白蛋白纯化:用于开发高容量阴离子交换剂,β-乳球蛋白有助于蛋白质纯化过程,这对于药物研究和生产至关重要,提高了效率和规模化能力(Ng和Snyder,2013年)。
特点和优势
  • 多种分析技术被用于识别和全面表征材料。
  • 该认证属性值通过使用NIST可追溯砝码校准,可追溯至美国国家标准与技术研究院(NIST)。
  • 天平和NIST可追溯砝码已经过校准。
  • 冷冻储存条件下(-10 °C to -25 °C)的长期保存稳定性已进行了评估。
制备说明
  • 在使用该材料前称重。
  • 称重的数量应根据认证的性能值确定。请注意该材料具有吸湿性。
  • 为保证准确性,在称量过程中应最小化暴露在湿气的可能性。
  • 对于定量应用,最小样品用量为20 mg。
  • 如果需要更小样品量,建议增加不确定因子值至2,以保证结果准确。
其他说明
仅用于分析和R&D目的。本产品用于测试用途。本产品不用于人类或治疗用途。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
CRMs of milk proteins aid accurate testing for infant formula, ensuring compliance and quality control.
CRMs of milk proteins aid accurate testing for infant formula, ensuring compliance and quality control.
CRMs of milk proteins aid accurate testing for infant formula, ensuring compliance and quality control.
CRMs of milk proteins aid accurate testing for infant formula, ensuring compliance and quality control.