Key Documents
Z685429
Platinum combustion boat
capacity 12 mL, with handle
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
製造商/商標名
Birmingham metals
長度 × 寬度 × 直徑
110 mm × 13 mm × 10 mm
容量
12 mL
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2