主要文件
Z420409
Medium porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420379
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104925
NACRES:
NB.43
材料
high-density polyethylene
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art H91462-4345
過濾器直徑
18 in.
顏色
none
孔徑
45—90 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)