Merck
1.00563
SAFC
正磷酸
85%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPE, NF
制药生产
别名:
磷酸, 正磷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3PO4
CAS号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
E编号:
E338
价格与库存信息目前不能提供
Agency
BP
ChP
JPE
NF
Ph. Eur.
质量水平
蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽压
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
产品线
EMPROVE® EXPERT
表单
liquid
浓度
85%
技术
API processing | salt formation: suitable
pH值(酸碱度)
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
运动粘度
30.5 cSt(20 °C)
沸点
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在制剂中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
应用
磷酸可用作多种药物制剂和工艺中的酸化剂。
其他说明
浓磷酸大约为 85% H3PO4(水溶液)。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们