Key Documents
1.06839
Supelco
Sodalime pellets with indicator
for analysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352319
NACRES:
NB.21
品質等級
損耗
13.0 - 18.0% loss on drying, (105°C)
顏色
, Passes test
粒徑
2-5 mm, coeff var ≥95%
容量
≥25 % absorption capacity (CO2)((method NF XVII))
體積密度
75 g/100 mL
適合性
passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1