Merck
实验室漏斗
玻璃分液漏斗
实验室漏斗常用于化学和其他科学实验,将液体或粉末漏入开口狭窄的容器中。它们通常由玻璃或塑料制成,具有各种形状和尺寸以满足不同的应用需求。布氏漏斗用于真空过滤,而分液漏斗则用于分离不相溶的液体。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
粉末漏斗
粉末漏斗专门用于将干粉或颗粒状材料转移到开口较小的容器中,如瓶、小瓶或试管。这些漏斗通常口径较大,可以快速倾倒粉末。粉末漏斗的设计旨在尽量减少将粉末转移到小口容器时可能发生的溢出、浪费和污染。
Sterileware™ 粉末漏斗
这些漏斗是经过伽马射线辐照的无菌宽颈漏斗,具有 60° 夹角和大口径管颈,非常适合使用无菌取样工具将粉末或颗粒转移到无菌容器中。它们由 FDA 级聚丙烯制成,可安全用于食品、药品和化妆品应用。
Synthware™ 粉末漏斗
这些漏斗由硼硅玻璃制成,具有标准的锥形内接头,非常适合将粉末转移到需要安全密封的带磨砂玻璃颈的容器中。它们还有扁平侧面或 60 度偏置的规格可供选择,便于与多颈瓶配合使用。
Eco-smartFunnel™ 一次性纸质实验室漏斗
这种环保型粉末漏斗由涂有粘土的厚纸制成,是塑料漏斗的理想替代品。它们几乎可用于任何粘性液体或粉末,有助于减少交叉污染。出口可定制,以实现最大的灵活性。
加液/滴液漏斗
加液或滴液漏斗常用于有机和无机化学实验以及制药和生物技术研究中的加成反应。它们呈长条圆柱状,通常由玻璃制成。加液漏斗通常通过磨砂玻璃接头与烧瓶或反应容器相连,试剂通过漏斗底部的旋塞或阀门缓慢加入反应混合物中。这样可以精确添加试剂,有助于控制反应条件。
Ace 加液漏斗
Ace 加液漏斗设计有一个倾斜的旋塞位置,便于操作。它们有长玻璃主体、压力平衡臂、双刻度以及精确的针阀调节。此外,螺纹旋塞可确保在添加过程中不会发生泄漏。
Duran® 滴液漏斗
滴液漏斗是加液漏斗的一种,可以精确、均匀的剂量向反应混合物中添加液体。Duran 滴液漏斗配有一个磨砂锥形接头,旋塞也带有一个固定装置。它们可分为下端带压力平衡管或不带压力平衡管两种类型,可防止反应容器内产生负压或正压。
分液漏斗
分液漏斗是一种实验室器皿,通常用于分离密度不同的不相溶液体,比如油和水。它们通常由玻璃制成,呈圆锥形,底部有一个旋塞,用于分离两种液体。将不相溶的液体混合物加入分液漏斗,沉淀后打开旋塞,排出下层液体。这一过程可以重复进行,直到两种液体完全分离。分液漏斗常用于有机化学中,如从反应混合物中萃取化合物,以及在工业过程中提纯化学品。
Synthware™ Sure-Grip 分液漏斗
这种球形分液漏斗的瓶塞颈较长,漏斗体和瓶塞之间有一段直管,摇动时可牢牢抓住,还可用于夹紧固定。它们配有聚四氟乙烯(PTFE)旋塞,可选择聚四氟乙烯(PTFE)或玻璃旋塞。
Ace Squibb 分液漏斗
这款分液漏斗采用欧洲施贵宝式锥形设计,带有防漏锁塞,可防止在摇晃或运输过程中掉落。底部设计非常窄,以便更好地控制流量。
BRAND® 分液漏斗
BRAND® 分液漏斗为锥形漏斗,配有PTFE 旋塞,漏斗由聚丙烯材料制成,具有高透明度以便观察内容物。这种漏斗可在 121°C 高温下高压灭菌。
Nalgene® 分液漏斗
Nalgene® 分液漏斗由聚丙烯材料制成,带有 TFE 旋塞,这些材料平滑完整,无需任何润滑剂。这种漏斗与多种待分离溶液具有良好的兼容性。
布氏漏斗
布氏漏斗由陶瓷、玻璃或塑料制成。它们与真空泵和烧结穿孔玻璃盘或滤纸结合使用,可快速分离化学混合物中的固体和液体。布氏漏斗有一个扁平、带孔洞的底座,可作为烧结圆盘或滤纸的支撑。将液体混合物倒入漏斗,然后从下方抽真空,使液体通过过滤器,而固体则留在后面。这种工艺通常用于实验室场景,以分离和过滤化学实验中的化合物和杂质。Scienceware® 布氏漏斗 一体式布氏漏斗由聚丙烯或高密度聚乙烯制成,有一个密封的粗孔径聚乙烯过滤板,可实现真空条件下的良好截留和快速流动。使用布氏漏斗时,滤纸可有可无。
Coors™ 布氏漏斗
Coors™ 布氏漏斗由全釉瓷制成,带有固定的孔板。
Synthware™ 布氏漏斗
硼硅玻璃布氏漏斗有一个密封的穿孔玻璃圆盘,用于支撑所过滤的介质。这种设计既解决了烧结穿孔圆盘的污染问题,也解决了陶瓷圆盘的盲点问题。
压力过滤漏斗
压力过滤漏斗顶部密封。它们通常由玻璃制成,带有一根圆柱管,其中一端装有烧结玻璃过滤器,另一端装有密封圈。压力过滤漏斗在实验室中通常用于分离液体中的悬浮固体。固体被烧结玻璃过滤器截留,而液体则流经过滤器,被收集到烧瓶或其他容器中。压力过滤漏斗尤其适合过滤大量液体,或过滤可能堵塞其他类型过滤器的极细颗粒。
Aldrich® 压力过滤漏斗
Aldrich® 压力过滤漏斗由玻璃制成,配有漏斗、盖子和夹钳。它们适合在惰性气体环境下快速过滤对空气和水分敏感的化合物。
Ace 压力过滤/干燥漏斗
Ace 压力过滤/干燥漏斗通过惰性气体环境或简单的压力过滤漏斗来干燥对空气敏感的化合物。过滤器包含一个 O 形环接头,将盖子与主体连接起来,以提供更大的开口。连接处用夹钳固定。独特的设计使其可交替或同时施加压力或真空,以实现快速过滤或干燥。