主要文件
Z150711
Sigma-Aldrich
用于 PerkinElmer® 和 Wilks 固定装置的窗片
KBr, Drilled
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.32
物料
KBr
rectangular
描述
Polished
技术
IR spectroscopy: suitable
长度 × 宽度 × 高度
38.5 mm × 19.5 mm × 4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)