Merck
Z803855
Specac® Omni Cell windows
NaCl, 41mm x 23mm x 4mm, for Omni Cell
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
NaCl
包裝
pkg of 2 ea
製造商/商標名
Specac Ltd
技術
IR spectroscopy: suitable
尺寸
41 mm × 23 mm , rectangular
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Specac® Omni Cell windows [NaCl, 41 mm x 23 mm x 4 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
法律資訊
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
附屬品
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)