Merck
Z112100
Sigma-Aldrich
32mm 圆形吸收池窗片
NaCl, Undrilled
别名:
32mm Circular Cuvette Window
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
NaCl
包裝
pkg of (contains 1 window)
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑× 厚度
32 mm × 3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders.