Merck
Z151688
Sigma-Aldrich
抛光的红外晶体窗片
NaCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
NaCl
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑× 厚度
13 mm × 2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
与磁性固定装置 (Z112488) 配合使用,用于膜、纯净样品或石蜡油样品。
相關產品
产品编号
说明
价格
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1