Merck
Z118109
Hamilton ® RN注射器针头
volume 250-10000 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 101.5 mm (4 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
价格与库存信息目前不能提供
物料
stainless steel
针尺寸
22 ga
包装
pkg of 6 ea
制造商/商品名称
Hamilton 7806-01
针长度
101.5 mm (4 in.)
体积
250-10000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
Hamilton® needles for is used for RN syringes.
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)