主要文件
22192-U
Hamilton® 注射器,1000系列GASTIGHT®,可移动针头
1001RN, volume 1 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
别名:
TM=["Hamilton"] 1000系列注射器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
针尺寸
22 ga (bevel tip)
描述
Gastight®
特点
removable needle RN
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 81330
针长度
51 mm (2 in.)
体积
1 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)