Merck
Z118125
Hamilton ® RN注射器针头
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 101.5 mm (4 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
价格与库存信息目前不能提供
材料
stainless steel needle (point style 4)
針尺寸
22 ga
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Hamilton 7804-01
針長
101.5 mm (4 in.)
容積
2.5-100 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
22° 斜口
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)