Merck
Hamilton进样针
Hamilton® 700 系列进样针
Hamilton玻璃进样针凭借优质的材料和精湛的工艺最大限度提高了性能,确保您可进行可靠的分析。他们提供最全面的标准和定制进样针。Hamilton进样针的高精制造技术确保准确度可控制在标称体积的±1%以内,在总刻度80%的测量范围内可实现1%以内的精密度。针筒和柱塞尺寸设计保证了高精密度和高准确性。
阅读更多
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Hamilton Gastight进样针
Gas-tight进样针可同时用于分装液体和气体,其采用精密加工的聚四氟乙烯柱塞头,实现无泄漏密封。针尖紧密配合,确保有效清洁进样针针筒,消除任何残留样品。在处理异质样品时,这一特性尤为有用——可最大限度避免形成沉积物并导致柱塞卡住的风险。该系列进样针适用于100μL至100mL的分装量。
Hamilton Microliter进样针
Microliter进样针专用于液体,配有手动安装不锈钢柱塞和细孔进样针筒。这款进样针非常适合不沉淀或不与玻璃结合的均相液体样品。
Hamilton TLC进样针
薄层色谱 (TLC) 进样针的针头从针尖开始涂有3/4"长的聚四氟乙烯涂层。该涂层降低了针头与液体间的表面张力,因而成为可重复样品点样的理想之选。TLC进样针提供了两种选项:一种固定针头(SNTLC),一种可安装在标准可拆卸针头(RN)进样针上的替换针头。
Hamilton SampleLock进样针
Hamilton SampleLock进样针可可防止蒸发损失和环境污染,可供安全地采集、储存、运输和分析液体或气体样品。这款进样针提供了50 μL到100 mL的广泛规格。这款进样针配有轻松扭转阀和正向后限位装置,可有效防止样品流失和柱塞滑脱。此外,SampleLock阀还可选配外鲁尔锁和内鲁尔锁接头螺纹,适配各种连接器和接头。