主要文件
Z112178
Sigma-Aldrich
32mm 圆形吸收池窗片
KBr, Drilled
别名:
32mm Diameter Round Optical Cell Window
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.32
物料
KBr
包装
pkg of (contains 1 window)
技术
IR spectroscopy: suitable
直径× 厚度
32 mm × 3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)