材料
colorless
glass
無菌
non-sterile
特點
with clips
製造商/商標名
BRAND 719520
孔
1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
根据DIN 12 847制造,包括2个血细胞计盖玻片。这是Bürker和Thoma系统的结合体。该标尺上有9个大方格,每个方格的面积为1 mm²。在中央的大方格中,每组方格又细分为16个边长为 0.05mm(= 0.0025 mm²)的小方格。
特點和優勢
- BLAUBRAND® quality
- Outstanding measurement precision
- 100% certified quality
包裝
1 个计数池,配有 2 个血细胞计数器盖玻片,装在透明塑料盒中。
法律資訊
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG