物料
colorless
glass
无菌性
non-sterile
特点
with clips
制造商/商品名称
BRAND 718920
孔
1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
根据DIN 12 847制造,包括2个血细胞计盖玻片。刻度显示了9个面积为1平方毫米的大方格。这些方格用于计数白细胞。每个大方格由双线(相距0.05mm )细分为16组边长0.2 mm的方格。小组方格的大小与纽鲍氏计数室一致,但没有进一步细分。小组方格用于统计血小板和红细胞。迷你方格的双线面积为0.0025 mm²。
特点和优势
- BLAUBRAND® quality
- Outstanding measurement precision
- 100% certified quality
包装
1 个计数池,配有 2 个血细胞计数器盖玻片,装在透明塑料盒中。
法律信息
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG