主要文件
BR723016
BRAND®血细胞计数器盖玻片,用于计数舱
borosilicate glass, size 22 mm × 30 mm × 0.4 mm
别名:
显微, 盖玻片
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122600
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
物料
borosilicate glass
特点
IVD
制造商/商品名称
BRAND 723016
尺寸
22 mm × 30 mm × 0.4 mm
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
硼硅玻璃,DIN ISO 8255。折光率 ne = 1.52±0.01,阿贝数 ve = 56.5±0.5。平面度公差±3μm。
它们与普通盖玻片的区别在于磨光的表面。
包装
2 个塑料袋装盖玻片,用薄纸隔开。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)