Merck
723576
Sigma-Aldrich
环己基三氟硼酸钾
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11BF3K
分子量:
190.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
187-192 °C
SMILES字符串
[K+].F[B-](F)(F)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2;/q-1;+1
InChI key
WWDXLJUMJZXRLX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)