Merck
809594
Sigma-Aldrich
11-Deoxycortisol-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C18H30O4
分子量:
349.44
EC 号:
UNSPSC代码:
12142200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
≥98 atom % 13C
质量水平
方案
≥97% (CP)
表单
liquid
浓度
100 μg/mL in methanol
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+3
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[C@]1(C[13C]2)C(CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CC[C@]4(O)C(CO)=O)=[13C][13C]2=O
InChI
1S/C21H27O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h15-17,22,25H,3-4,6-10,12H2,1-2H3/t15?,16?,17?,19-,20-,21-/m0/s1/i5+1,11+1,14+1
InChI key
BTJLPTVOOCUWBT-HSCQNOFGSA-N
相关类别
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)