Merck
731811
Sigma-Aldrich
聚乙二醇二缩水甘油醚
average MN 2,000, cross-linking reagent amine reactive
别名:
PEG二缩水甘油醚, 二环氧PEG, 聚氧乙烯双(缩水甘油醚)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3H5O2-(C2H4O)n-C3H5O
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
聚乙二醇二缩水甘油醚, average Mn 2,000
表单
liquid
质量水平
分子量
average Mn 2,000
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
mp
49-54 °C
聚合物结构设计
shape: linear
functionality: homobifunctional
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O1C(C1)COCCOCC2OC2
InChI
1S/C8H14O4/c1(9-3-7-5-11-7)2-10-4-8-6-12-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
AOBIOSPNXBMOAT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 聚乙二醇二缩水甘油醚对PVC/PEO共混物性质的影响:研究聚乙二醇二缩水甘油醚(PEGDE)对PVC/PEO共混物的拉伸、形态和导电性的影响,说明它是一种有效的表面改性剂(Supri et al., 2016)。
  • 基于CNTs和PEGDGE的柔性可穿戴传感器:用聚乙二醇二缩水甘油醚(PEGDGE)强化碳纳米管,开发柔性可穿戴传感器,分析它们的应变灵敏度和机械特性(M Sokol et al., 2021)。
  • 多级胺和PEGDGE加成反应合成网状聚合物:通过多级胺(multifunctional-amine)与PEGDGE或二丙烯酸酯化合物反应合成网状聚合物,探索它们的材料科学应用(Naga et al., 2020)。
  • PEGDGE修饰碱性木质素用于生物润滑剂:用PEGDGE修饰碱性木质素,增强它作为增稠剂在生物润滑剂配方中的作用,证明可提高分散性和稳定性(Cortés-Triviño et al., 2018)。
  • PEGDGE交联的透明质酸皮肤填充剂的鉴定:研究与PEGDGE交联的透明质酸皮肤填充剂,着重它们的理化特性和美容医学应用(Zerbinati et al., 2021)。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.