Merck
406732
Sigma-Aldrich
聚(丙二醇)二缩水甘油醚
average Mn ~380
别名:
聚氧丙烯二缩水甘油醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
表单
liquid
质量水平
分子量
average Mn ~380
折射率
n20/D 1.464
密度
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
O1C(C1)CO.OC(CO)C
InChI
1S/C3H6O2.C3H8O2/c4-1-3-2-5-3;1-3(5)2-4/h3-4H,1-2H2;3-5H,2H2,1H3
InChI key
DGOJCIHEPUQYGR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)