折射率
n20/D 1.472
n20/D 1.472
密度
1.014 g/mL at 25 °C
1.014 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(12)7-11/h8H,4-7,11H2,1-3H3
InChI 密鑰
SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N