Merck
721816
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine
别名:
tert-Butyl 3-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20N2O2
分子量:
200.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
mp
206-210 °C
官能团
amine
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CN)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3
InChI key
OGCCBDIYOAFOGK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)