Merck
687057
Sigma-Aldrich
4-(4-溴苯基)-1H-咪唑
96%
别名:
5-(4-溴苯基)-3H-咪唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7BrN2
CAS号:
分子量:
223.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
139-143 °C
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
InChI 密鑰
YLIOAWKNPLJMID-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves