Merck
730750
Sigma-Aldrich
4-苯基咪唑-2-硫醇
97%
别名:
1,3-Dihydro-4-phenyl-2H-imidazole-2-thione, 2-Mercapto-4-phenylimidazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8N2S
CAS号:
分子量:
176.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
269-274 °C
SMILES 字串
Sc1nc(c[nH]1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2S/c12-9-10-6-8(11-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
ISOLPDRTYOTMTO-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1