Merck
675911
Sigma-Aldrich
1-Boc-吲哚-2-硼酸
≥95%
别名:
1-(叔丁氧基羰基)吲哚-2-硼酸, N-(叔丁氧基羰基)吲哚-2-硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16BNO4
分子量:
261.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
84-94 °C
85-90 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-13(2,3)19-12(16)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)14(17)18/h4-8,17-18H,1-3H3
InChI 密鑰
SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
可含有不定量的酸酐
應用
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Palladium-catalyzed benzylation
  • Homocoupling reactions
用于通过羟基醌的苯基碘鎓叶立德的 Suzuki-Miyaura 偶联反应来合成羟基醌。
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Synlett, 2597-2597 (2006)