化驗
97%
形狀
solid
mp
124-129 °C
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
InChI 密鑰
QYDAFWKRBZYBOB-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3