Merck
609323
Sigma-Aldrich
硝基-15N 酸 溶液
~10 N in H2O, 98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H15NO3
CAS号:
分子量:
64.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
价格与库存信息目前不能提供
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
濃度
~10 N in H2O
bp
120.5 °C
密度
1.422 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i1+1
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame over circleCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)