Merck
560286
Sigma-Aldrich
PSS-(2-(反式-3,4-环己二醇)乙基)-七异丁基取代
别名:
1-(2-反式-环己二醇)乙基-3,5,7,9,11,13,15-异丁基五环[9.5.1.13,9 .15,15.17,13]八硅氧烷, POSS®-反式-环己二醇-异丁基取代, 反式-环己二醇异丁基-POSS®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H78O14Si8
分子量:
959.68
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
mp
160 °C (lit.)
品質等級
溶解度
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
SMILES 字串
CC(C)C[Si]12O[Si]4(CCC3CCC(O)C(O)C3)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]6(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O4)O[Si](CC(C)C)(O5)O6
InChI
1S/C36H78O14Si8/c1-27(2)20-52-39-51(18-17-34-15-16-35(37)36(38)19-34)40-53(21-28(3)4)44-55(42-52,23-30(7)8)48-58(26-33(13)14)49-56(43-52,24-31(9)10)45-54(41-51,22-29(5)6)47-57(46-53,50-58)25-32(11)12/h27-38H,15-26H2,1-14H3
InChI 密鑰
SPLVLZDHFGEUJL-UHFFFAOYSA-N
相关类别
法律資訊
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3