Merck
468592
Sigma-Aldrich
PSS-烯丙基-七环戊基取代
别名:
1-烯丙基-3,5,7,9,11,13,15-七环戊基五环[9.5.1.13,9.15,15.17,13]八硅氧烷, 烯丙基-POSS®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H68O12Si8
分子量:
941.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
SMILES 字串
C=CC[Si]12O[Si]3(O[Si]4(O[Si](O1)(O[Si]5(O[Si](O2)(O[Si](O3)(O[Si](O4)(O5)C6CCCC6)C7CCCC7)C8CCCC8)C9CCCC9)C%10CCCC%10)C%11CCCC%11)C%12CCCC%12
InChI
1S/C38H68O12Si8/c1-2-31-51-39-52(32-17-3-4-18-32)42-55(35-23-9-10-24-35)44-53(40-51,33-19-5-6-20-33)46-57(37-27-13-14-28-37)47-54(41-51,34-21-7-8-22-34)45-56(43-52,36-25-11-12-26-36)49-58(48-55,50-57)38-29-15-16-30-38/h2,32-38H,1,3-31H2
InChI 密鑰
WPWQPIMCUOEXGC-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
多面低聚倍半硅氧烷 (POSS) 单体,可作为二氧化硅表面的模型,以及用于合成新型聚合材料。
法律資訊
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Macromolecules, 28, 8435-8435 (1995)
Journal of the American Chemical Society, 112, 1931-1931 (1990)