Merck
560316
Sigma-Aldrich
PSS-[2-(3,4-环氧环己基)乙基]-取代七异丁基
别名:
1-[2-(3,4-环氧环己基)乙基]-3,5,7,9,11,13,15-异丁基五环[9.5.1.13,9.15,15.17,13]八硅氧烷, POSS®-环氧环己基-异丁基取代, 环氧环己基异丁基-POSS®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H76O13Si8
分子量:
941.66
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
溶解度
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
品質等級
SMILES 字串
CC(C)C[Si]12O[Si]5(CCC3CCC4OC4C3)O[Si]6(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]7(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O5)O[Si](CC(C)C)(O6)O7
InChI
1S/C36H76O13Si8/c1-27(2)20-51-38-50(18-17-34-15-16-35-36(19-34)37-35)39-52(21-28(3)4)43-54(41-51,23-30(7)8)47-57(26-33(13)14)48-55(42-51,24-31(9)10)44-53(40-50,22-29(5)6)46-56(45-52,49-57)25-32(11)12/h27-36H,15-26H2,1-14H3
InChI 密鑰
QTQGKCPAEXMQMZ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
法律資訊
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3