mp
135-143 °C (lit.)
品質等級
SMILES 字串
O.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.[O-][Si]12O[Si]3([O-])O[Si]4([O-])O[Si]([O-])(O1)O[Si]5([O-])O[Si]([O-])(O2)O[Si]([O-])(O3)O[Si]([O-])(O4)O5
InChI
1S/8C4H12N.O20Si8.H2O/c8*1-5(2,3)4;1-21-9-22(2)12-25(5)14-23(3,10-21)16-27(7)17-24(4,11-21)15-26(6,13-22)19-28(8,18-25)20-27;/h8*1-4H3;;1H2/q8*+1;-8;
InChI 密鑰
HYWYFSRVEQSCJA-UHFFFAOYSA-N
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3