推荐产品
mp
122-129 °C (lit.)
品質等級
溶解度
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
SMILES 字串
CC(C)C[Si]12O[Si]4(CCCOCC3CO3)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]6(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O4)O[Si](CC(C)C)(O5)O6
InChI
1S/C34H74O14Si8/c1-27(2)20-50-37-49(17-15-16-35-18-34-19-36-34)38-51(21-28(3)4)42-53(40-50,23-30(7)8)46-56(26-33(13)14)47-54(41-50,24-31(9)10)43-52(39-49,22-29(5)6)45-55(44-51,48-56)25-32(11)12/h27-34H,15-26H2,1-14H3
InChI 密鑰
GYEWKQMKBZAVJX-UHFFFAOYSA-N
相关类别
法律資訊
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3